Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 4,4, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Katalognr. J60467.K2
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,2 M
- VE:1 L
- Bezeichnung:Phosphate buffer soln
- pH-Wert:4,4
- Cat. No.:J60467.K2
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527