AuftragsverfolgungKontakt
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 4,4, 500 mL
  J60467.AP
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
  J60467.AP
 :  
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 4,4, 500 mL
 :  
SFr. 123.00
1 * 500 mL
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
  • Konzentration:
    0,2 M
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Phosphate buffer soln
  • pH-Wert:
    4,4
  • Cat. No.:
    J60467.AP
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • CAS Nr.:
    7558-80-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527