AuftragsverfolgungKontakt
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 500 mL
Stripping buffer-2 (4X)
Katalognr. J62023.AP
CAS Nummer:  
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 140.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Stripping buffer, 4X
  • Cat. No.:
    J62023.AP
  • Physical form:
    Liquid