AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd fixative solution
250 mL
Katalognr. J61984.AK
Gesundheit
Reizend
Paraformaldehyd fixative solution
Katalognr. J61984.AK
CAS Nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd fixative solution
Paraformaldehyd fixative solution
250 mL
CAS Nummer:  30525-89-4
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Synonyme:  Polyoxymethylene
  • CAS Nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-Nummer:MFCD00133991
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..