AuftragsverfolgungKontakt
L-thyroxine 98% | Avantor
L-thyroxine 98%
5 g
L-thyroxine 98%
Katalognr. J62606.06
CAS Nummer:  51-48-9
L-thyroxine 98%
L-thyroxine 98%
5 g
CAS Nummer:  51-48-9
Preis
SFr. 593.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 51-48-9 Molecular Formula: C15H11I4NO4 Formula Weight: 776.87 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale brown Odour: Odourless Melting Point: 235-236° Solubility: Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml Beilstein Reference: 2228515 MDL No.: MFCD00002595
Synonyme:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS Nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00002595
  • Molekulargewicht:776.874 g/mol
  • Merck-Index:14,9415
  • Schmelzender Platingehalt:235…236 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-101-1
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 g