AuftragsverfolgungKontakt
GTE buffer | Avantor
GTE buffer
250 mL
GTE buffer
Katalognr. J62597.AK
CAS Nummer:  
GTE buffer
GTE buffer
250 mL
CAS Nummer:  
Preis
106.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Cat. No.:
    J62597.AK
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid