Buffer, ACES, 0,5 M solution
ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5, Glasflasche, 100 mL
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030
Documents
Specifications
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5
- Cat. No.:J60366.AE
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:7365-82-4
- Aussehen:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00008030
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..