AuftragsverfolgungKontakt
Colchicin ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. J61072.03
Giftig
Gesundheit
Colchicin ≥98%
Katalognr. J61072.03
CAS Nummer:  64-86-8
Colchicin ≥98%
Colchicin ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  64-86-8
Preis
SFr. 230.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS Nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • MDL-Nummer:MFCD00078484
  • Molekulargewicht:399.44 g/mol
  • Merck-Index:14,2471
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 150 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-598-5
  • UN:1544
  • ADR:6.1,I
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g
Technische Daten