AuftragsverfolgungKontakt
Kinase buffer II (5X) | Avantor
Kinase buffer II (5X)
Kinase buffer II (5X), 100 mL
Kinase buffer II (5X)
Katalognr. J60269.AE
CAS Nummer:  
Kinase buffer II (5X)
Kinase buffer II (5X)
Kinase buffer II (5X), 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 97.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Physical form: Liquid
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Kinase buffer II (5X)
  • Cat. No.:
    J60269.AE
  • Physical form:
    Liquid