Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
Alkaline phosphatase buffer (5X), 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
Katalognr. J62907.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear liquid
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Alkaline phosphatase buffer (5X)
- Cat. No.:J62907.AE
- Aussehen:Clear liquid
- Physical form:Liquid