Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,2
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,2, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,2
Katalognr. J62899.K2
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,2 M
- VE:1 L
- Bezeichnung:Phosphate buffer soln
- pH-Wert:7,2
- Cat. No.:J62899.K2
- CAS Nr.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527