MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 1 L
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
- VE:1 L
- Bezeichnung:MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
- Cat. No.:J60184.K2
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00131625