MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Katalognr. J60184.AP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:500 mL
- Bezeichnung:MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
- Cat. No.:J60184.AP
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00131625