AuftragsverfolgungKontakt
Separating or resolving buffer (4X) | Avantor
Separating or resolving buffer (4X)
Separating or Resolving Buffer, 4X, 1 L
Separating or resolving buffer (4X)
Katalognr. J60181.K2
CAS Nummer:  
Separating or resolving buffer (4X)
Separating or resolving buffer (4X)
Separating or Resolving Buffer, 4X, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 188.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Separating or Resolving Buffer, 4X
  • Cat. No.:
    J60181.K2
  • Aussehen:
    Clear
  • Physical form:
    Liquid