AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
AMPD buffer solution, 0,2 M, 9,5, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
Achtung! Bitte beachten: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,2 M
- VE:250 mL
- Bezeichnung:AMPD buffer solution
- pH-Wert:9,5
- Cat. No.:J60916.AK
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:115-69-5
- Odour/scent:Odourless
- Aussehen:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00004678