AuftragsverfolgungKontakt
NP-40 lysis buffer, low salt | Avantor
NP-40 lysis buffer, low salt
NP-40 lysis buffer, low salt, 500 mL
NP-40 lysis buffer, low salt
Katalognr. J60902.AP
CAS Nummer:  
NP-40 lysis buffer, low salt
NP-40 lysis buffer, low salt
NP-40 lysis buffer, low salt, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 124.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    NP-40 lysis buffer, low salt
  • Cat. No.:
    J60902.AP
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten