AuftragsverfolgungKontakt
NP-40 lysis buffer, low salt | Avantor
NP-40 lysis buffer, low salt
NP-40 lysis buffer, low salt, 250 mL
NP-40 lysis buffer, low salt
Katalognr. J60902.AK
CAS Nummer:  
NP-40 lysis buffer, low salt
NP-40 lysis buffer, low salt
NP-40 lysis buffer, low salt, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 78.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    NP-40 lysis buffer, low salt
  • Cat. No.:
    J60902.AK
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid