AuftragsverfolgungKontakt
Okadasäure ≥98%
300 µG
Catalog # J60155.XS
Toxic
Irritant
Okadasäure ≥98%
Catalog # J60155.XS
CAS Number:  78111-17-8
Okadasäure ≥98%
Okadasäure ≥98%
300 µG
CAS Number:  78111-17-8
Price
SFr. 849.00
Log in for availability
1 * 300 µG
Product Details & Documents
Synonyms:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Number:78111-17-8
  • Formula:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL Number:MFCD00083455
  • Molecular Weight:805.02 g/mol
  • Merck Index:14,6819
  • Storage Temperature:Gefrierschrank
  • UN:3462
  • ADR:6.1,I
Specifications
Specifications
  • VE:
    300 µG
Specifications