Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 8,0, Glasflasche, 500 mL
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Catalog # J60851.AP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
CAS No.: 7778-77-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011401
Documents
Specifications
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 8,0
- Cat. No.:J60851.AP
- CAS Nr.:7778-77-0
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00011401
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..