Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 6,5, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Katalognr. J60845.AP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,5 M
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Phosphate buffer soln
- pH-Wert:6,5
- Cat. No.:J60845.AP
- CAS Nr.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527