AuftragsverfolgungKontakt
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5 | Avantor
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 6,5, 250 mL
  J60845.AK
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
  J60845.AK
 :  
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 6,5, 250 mL
 :  
SFr. 172.00
1 * 250 mL
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Dokumente
  • Konzentration:
    0,5 M
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Phosphate buffer soln
  • pH-Wert:
    6,5
  • Cat. No.:
    J60845.AK
  • CAS Nr.:
    7558-80-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527