AuftragsverfolgungKontakt
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X) | Avantor
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X, 25 mL
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Katalognr. J60015.AC
CAS Nummer:  
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X, 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 149.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
  • Cat. No.:
    J60015.AC
  • Aussehen:
    Blue
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten