TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
TE buffer concentrate, autoclaved, 20X, 8,0, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
Katalognr. J62388.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:20X
- VE:250 mL
- Bezeichnung:TE buffer concentrate, autoclaved
- pH-Wert:8,0
- Cat. No.:J62388.AK
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00236359