AuftragsverfolgungKontakt
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 250 mL
NP-40 lysis buffer
Katalognr. J60766.AK
CAS Nummer:  
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer
NP-40 lysis buffer, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 134.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    NP-40 lysis buffer
  • Cat. No.:
    J60766.AK
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..