Buffer, ACES, 0,5 M solution
ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0, Glasflasche, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL
- Bezeichnung:ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
- Cat. No.:J60755.AK
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:7365-82-4
- Aussehen:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00008030