Buffer, ACES, 0,5 M solution
ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0, Glasflasche, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAJ60366 msds_ALFAJ60755 msds_ALFAJ61011 msds_ALFAJ61761
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
- Cat. No.:J60755.AE
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:7365-82-4
- Aussehen:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00008030