AuftragsverfolgungKontakt
MNE buffer, pH 6,5 | Avantor
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6.5, 500 mL
MNE buffer, pH 6,5
Katalognr. J60690.AP
CAS Nummer:  
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6.5, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 109.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    MNE buffer, pH 6.5
  • Cat. No.:
    J60690.AP
  • Physical form:
    Liquid