AuftragsverfolgungKontakt
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6.5, 250 mL
MNE buffer, pH 6,5
Katalognr. J60690.AK
CAS Nummer:  
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6.5, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
56.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    MNE buffer, pH 6.5
  • Cat. No.:
    J60690.AK
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten