Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamide/Bis-Acrylamide | Avantor

Acrylamide/Bis-Acrylamide

Acrylamid/Bisacrylamid, (37,5:1), 30% Lösung, farblos
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Katalognr. J61505.AP
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bis-Acrylamide

Acrylamid/Bisacrylamid, (37,5:1), 30% Lösung, farblos

Preis
SFr. 264.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Vormischung aus Acrylamid mit dem üblichen Vernetzungsreagenz im Endverhältnis 29:1.

  • In Wasser löslich
  • DNA-Sequenzierungsgele und Proteintrennung
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Acrylamid/Bisacrylamid, (37,5:1), 30% Lösung, farblos
  • Seq:
    01