Zubehör für Loopster basic und digital
Röhrchenaufsatz für 20×15 ml Röhrchen mit Ø16 mm
Catalog # 444-0852
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bezeichnung:Röhrchenaufsatz für 20×15 ml Röhrchen mit Ø16 mm
- Seq:05
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0857Ersatzclips mit Ø12 mm zur Verwendung mit der UniversalscheibeLog in for availability1 * 12 ST - SFr. 58.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0856Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der UniversalscheibeLog in for availability1 * 12 ST - SFr. 58.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice



