AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör für Loopster basic und digital
Röhrchenaufsatz für 12×30 ml Röhrchen mit Ø25 mm
Katalognr. 444-0853
Anbieter:   IKA
Zubehör für Loopster basic und digital
Katalognr. 444-0853
Anbieter:  IKA
Zubehör für Loopster basic und digital
Zubehör für Loopster basic und digital
Röhrchenaufsatz für 12×30 ml Röhrchen mit Ø25 mm
Preis
225.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Röhrchenaufsatz für 12×30 ml Röhrchen mit Ø25 mm
  • Seq:
    06
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0952
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0857
    Ersatzclips mit Ø12 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0856
    Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0953
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0951
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60