AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör für Loopster basic und digital | Avantor
Zubehör für Loopster basic und digital
Universalscheibe, Ersatzclips (separat erhältlich) können nach Belieben auf der Scheibe angeordnet werden
Katalognr. 444-0855
Anbieter:   IKA
Zubehör für Loopster basic und digital
Katalognr. 444-0855
Anbieter:  IKA
Zubehör für Loopster basic und digital
Zubehör für Loopster basic und digital
Universalscheibe, Ersatzclips (separat erhältlich) können nach Belieben auf der Scheibe angeordnet werden
Preis
194.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Universalscheibe, Ersatzclips (separat erhältlich) können nach Belieben auf der Scheibe angeordnet werden
  • Seq:
    08
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0952
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0857
    Ersatzclips mit Ø12 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0856
    Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0953
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0951
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 58.60