Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Zubehör für Loopster basic und digital

Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
Catalog # 444-0856
Supplier:   IKA
Zubehör für Loopster basic und digital
Catalog # 444-0856
Supplier:  IKA
Zubehör für Loopster basic und digital
Zubehör für Loopster basic und digital

Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe

Price
SFr. 58.60
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
  • Seq:
    09
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0952
    Ersatzclips
    Log in for availability
    1 * 12 ST - 58.60 SFr.

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0857
    Ersatzclips mit Ø12 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Log in for availability
    1 * 12 ST - 58.60 SFr.

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0856
    Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Log in for availability
    1 * 12 ST - 58.60 SFr.

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0953
    Ersatzclips
    Log in for availability
    1 * 12 ST - 58.60 SFr.

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 444-0951
    Ersatzclips
    Log in for availability
    1 * 12 ST - 58.60 SFr.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.