Natriumalginat
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. SPCMSO106-500GM
Anbieter: Spectrum Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Alginic acid sodium salt, Algin
- CAS Nummer:9005-38-3
- MDL-Nummer:MFCD00081310
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g