AuftragsverfolgungKontakt
Natriumalginat | Avantor
Natriumalginat
Glasflasche für Feststoffe, 2,5 kg
Katalognr. SPCMSO106-2.5KG
Anbieter:   Spectrum Chemical
Natriumalginat
Katalognr. SPCMSO106-2.5KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  9005-38-3
Natriumalginat
Glasflasche für Feststoffe, 2,5 kg
CAS Nummer:  9005-38-3
Preis
SFr. 760.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Alginic acid sodium salt, Algin
  • CAS Nummer:9005-38-3
  • MDL-Nummer:MFCD00081310
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2,5 kg