ContactUsLinkComponent
GasAlert Micro M5PID 4-Gas O2/CO/H2S/NH3, Akku + Ladegerät, Diffusionsgerät 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: NH3: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100ppm O2: 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEM5X0AYRDDYE00
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
GasAlert Micro M5PID 4-Gas O2/CO/H2S/NH3, Akku + Ladegerät, Diffusionsgerät 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: NH3: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100ppm O2: 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEM5X0AYRDDYE00
Anbieter:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together