AuftragsverfolgungKontakt
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Katalognr. BIBB3396/06AS
Anbieter:   SciLabware
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Katalognr. BIBB3396/06AS
Anbieter:  SciLabware
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Preis
SFr. 367.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass, class AS, with PTFE key stopcock of 1,5 mm bore.
  • Automatic zeroing
  • Schellbach stripe, with blue enamel graduations
Tube with vertical white stripe and central blue ribbon for accurate reading of the meniscus (where the blue ribbon splits into a wide and narrow band) and features a 29/32 Quickfit® cone.
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700
Ordering information: Burettes and reservoir bottles should be ordered separately.
Technische Daten
  • Kapazität:
    50 ml
  • Teilung:
    0,10 ml
  • Toleranz:
    0,05 ± ml
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB3297/14AS
    Saugball, Gummi, für automatische Bürette, gemäß Pellet
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBB3297/12
    Vorratsflasche, Glas, 2000 ml, mit 29/32 Verbindung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 85.80
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.