Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Katalognr. BIBB3396/04AS
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass, class AS, with PTFE key stopcock of 1,5 mm bore.
- Automatic zeroing
- Schellbach stripe, with blue enamel graduations
Tube with vertical white stripe and central blue ribbon for accurate reading of the meniscus (where the blue ribbon splits into a wide and narrow band) and features a 29/32 Quickfit® cone.
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700
Ordering information: Burettes and reservoir bottles should be ordered separately.
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Teilung:0,05 ml
- Toleranz:0,03 ± ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB3297/14ASSaugball, Gummi, für automatische Bürette, gemäß PelletEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 41.70 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB3297/12Vorratsflasche, Glas, 2000 ml, mit 29/32 VerbindungEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 85.80 SFr.