Stühle, Vinyl
Runder Sitz mit verstärktem Untergestell aus PA, 580 - 820 mm, Gleiter, beweglich, Schwarze Säule mit Gasfeder, höhenverstellbar
Katalognr. 139-1004
Anbieter: Kango
Direkt zu
Product Details & Documents
Stühle, Hocker und Semi-Stehhocker, mit hoch dichter Schaumfüllung und Vinylbezug.
- Sitz ist umgeben von einer Kantenschutzleiste
- Ergonomisch geformter Sitz mit rutschfester Oberfläche
- Erhältlich mit Laufrollen oder Gleitern
- Kann auch mit einem Fußring ausgerüstet werden
- Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer, höhenverstellbar
- Untergestell mit 5 Auslegern, abriebfest, verstärkt
Hocker
Kompakt, polyvalent, leicht zu desinfizieren und leicht verstellbar
Runde Sitze
Durchmesser des Sitzes: 300 mm
Dokumente
Stools, Vinyl Classic
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Runder Sitz mit verstärktem Untergestell aus PA
- Höhe:580 - 820 mm
- Seq:36
- Fußform:Gleiter, beweglich
- Mit:Schwarze Säule mit Gasfeder, höhenverstellbar