Woulff'sche Flaschen
, , 110 mm, 185 mm
Katalognr. WITG5.801.001
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas 3.3.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei Seitenhälsen GL 18, Mittelhals GL 25, komplett mit Schraubverschlüssen.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Ext.Ø:110 mm
- Höhe:185 mm
- Seq:02