Zubehör
Runde Röhrchen mit Deckel, Höhe 48 mm, Ø 24 mm
Katalognr. LOVI197629
Anbieter: Lovibond
Zubehör
Runde Röhrchen mit Deckel, Höhe 48 mm, Ø 24 mm
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Runde Röhrchen mit Deckel, Höhe 48 mm, Ø 24 mm
VWR®, Reagenzien in Tablettenform zur photometrischen Bestimmung von Chlor
#: 84200.601
Anbieter: VWR Chemicals
TLC- und GLP-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte Schichten, Glas hinterlegt
#: 1.05721.0001
Anbieter: Merck
Saccharose(Brix)-Standards, stabilisierte Lösungen für die Refraktometrie
#: 87003.015
Anbieter: VWR Chemicals
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/A, Whatman™
#: 513-5208
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, Reagenzqualität niedriger Benzol-Gehalt
#: 342270-1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
Salpetersäure 67%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
#: 83872.330
Anbieter: VWR Chemicals