Ausguss PROFI mit Weitgewinde
Ausguss mit Weitgewinde, Natur
HUEN550100
Aus bruchfestem und lebensmittelechtem Polyethylen mit Muffenanschluss für einen Schlauch.
- Schnelle Flüssigkeitsübertragung ohne Gluckern dank integrierter Belüftung
- 360° drehbar in jede gewünschte Position
- Druckbeständig bis 0,4 bar
- Temperaturbeständig:–20 bis +70 °C
- Auslaufgeschwindigkeit >3,5 L/min
- Anschlussbereich Außendurchmesser = 19 mm
- mit blauem Knopf und sehr beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
Zapfhähne PROFI mit Weitgewinde 22 mm zum kontrollierten Entleeren von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, naturfarben.
Tiefe: 100 mm
Gewicht: 0,05 kg
:
:
:
:
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Ausguss mit Weitgewinde
- Seq:01