Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Becher mit Griff, SteriWare® | Avantor

Becher mit Griff, SteriWare®

2000 ml, Einweg-Krug, Steril, 152 mm, 129 mm
Katalognr. SAMP8049H-2000S
Anbieter:   Sampling Systems
Becher mit Griff, SteriWare®
Katalognr. SAMP8049H-2000S
Anbieter:  Sampling Systems
Becher mit Griff, SteriWare®
Becher mit Griff, SteriWare®

2000 ml, Einweg-Krug, Steril, 152 mm, 129 mm

Preis
SFr. 294.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents

HDPE, durchscheinend.

  • Einzeln verpackt
  • BSE/TSE-frei
  • Komplette Chargen-Rückverfolgbarkeit
  • Nicht graduiert
  • Gammasterilisiert verfügbar (SAL 10-6)

Einweg-Becher haben einen breiten Boden welcher ihnen eine gute Stabilität gibt. Der Griff ist abgerundet um das Halten zu erleichtern.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    129 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Bezeichnung:
    Einweg-Krug, Steril
  • Höhe:
    152 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.