AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, self realasing, PTFE
19/38, 62 mm
Katalognr. COWI010.1119
Anbieter:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Katalognr. COWI010.1119
Anbieter:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
19/38, 62 mm
Preis
SFr. 34.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Technische Daten
  • NS:
    19/38
  • Höhe:
    62 mm