Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter, S 40, 3 Ports für 1/4-28 Gewinde für 1/8“ oder 1/16“ Schläuche, PP
Codice catalogo JOURJR-S-14002
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Vai a
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Specifiche
- Gewinde:S 40
- Bezeichnung:Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:09
- Anschlussstück:3 Ports für 1/4-28 Gewinde für 1/8“ oder 1/16“ Schläuche