Waste Caps
Abfallverschluss, inklusive O-Ring, 1/16"- und 1/8"-Muttern, Hülsen und Farbhülsenadapter, , GL 45, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 10M x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter, PP
Katalognr. JOURJR-S-11023
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
Certifications:
Ordering information: Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
Delivery information:
Caution:
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Abfallverschluss, inklusive O-Ring, 1/16"- und 1/8"-Muttern, Hülsen und Farbhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:05
- Anschlussstück:3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 10M x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter