Labels for Minimark printer, type B-595
Vinyl-Endlosetiketten, B-595, MINIMARK CLEAR 100MM, Vinyl, Permanent, Acryl, Klar, MiniMark™, 101 mm × 30,48 m
Katalognr. 811-0179
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
- Sticks to highly textured surfaces
- Adheres to difficult low surface energy items
- 8 to 10 year outdoor durability
Documents
Technische Daten
- Druckermodell:MiniMark™
- Typ:B-595
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vinyl-Endlosetiketten
- Abmessungen:101 mm × 30,48 m
- Material:Vinyl
- Seq:21
- Modell:MINIMARK CLEAR 100MM
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.