AuftragsverfolgungKontakt
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
Vinyl-Endlosetiketten, B-595, MINIMARK CLEAR 100MM, Vinyl, Permanent, Acryl, Klar, MiniMark™, 101 mm × 30,48 m
Katalognr. 811-0179
Anbieter:   Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Katalognr. 811-0179
Anbieter:  Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
Vinyl-Endlosetiketten, B-595, MINIMARK CLEAR 100MM, Vinyl, Permanent, Acryl, Klar, MiniMark™, 101 mm × 30,48 m
Preis
SFr. 673.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
  • Sticks to highly textured surfaces
  • Adheres to difficult low surface energy items
  • 8 to 10 year outdoor durability
Technische Daten
  • Druckermodell:
    MiniMark™
  • Typ:
    B-595
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Vinyl-Endlosetiketten
  • Abmessungen:
    101 mm × 30,48 m
  • Material:
    Vinyl
  • Seq:
    21
  • Modell:
    MINIMARK CLEAR 100MM
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.