Test tubes with rim
4 ml, 75 mm, 10 mm, 0,6 mm
Codice catalogo MARI3700318
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Soda-Lime glass.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Ext.Ø:10 mm
- Wandstärke:0,6 mm
- Kapazität:4 ml
- Länge:75 mm
- Seq:01