AuftragsverfolgungKontakt
VERAL bottles, with thread | Avantor
VERAL bottles, with thread
50 ml, 48 mm, 67 mm
Katalognr. MUEL14.060.01
Anbieter:   MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
Katalognr. MUEL14.060.01
Anbieter:  MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
VERAL bottles, with thread
50 ml, 48 mm, 67 mm
Preis
SFr. 117.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 154 ST
Product Details & Documents
PET, amber.
Amber coloured to protect light sensitive substances.
Bestellinformationen: Screw caps must be ordered separately.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    48 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    67 mm