Insert System, BRANDplates®
Product Details & Documents
Das BRANDplates® Insert System* besteht aus zwei verschiedenen Zellkulturplatten (24-well Standardplatte bzw. 6-well Sonderausführung) und zwei Ausführungen von Zellkultureinsätzen (Inserts mit oder ohne Inlet Opening System), die auch untereinander kombinierbar sind.
- Platten mit innovativem, speziellen well-Design mit seitlichen Einfüllöffnungen (Feeding Ports)
- Inserts mit Track-etched PC- oder PET-Membran
- Vier unterschiedliche Porengrößen
- Hängende Inserts
- Sichere Positionierung in den Platten durch Führungsstege
Zu den Anwendungsbereichen für die Standardplatten zählen u.a. Kokultivierung, Sekretionsstudien und Chemotaxistests, für die Sonderausführungen die automatisierte in-Vitro Herstellung von menschlichen Geweben (3D tissue culture).
BRANDplates® Platten: 24-Well-Standardplatte: Die Platte besteht aus 24 einzeln befüllbaren Wells, die mit 4er-Insert Strips und/oder Einzel-Inserts bestückbar ist.
6-well Sonderausführung: Jeweils 4 Wells sind zu einem großen, länglichen Well miteinander verbunden. Dieses Well wird mit einem 4er-Insert Strip bestückt, wodurch alle 4 Inserts des Strips gleichzeitig mit Medium versorgt werden können.
BRANDplates® Insert Strips und Einzel Inserts: Zellkultur Insert Strips und Einzel-Inserts sind entweder glattwandig oder mit Einlasskanälen verfügbar (Inlet Opening System). Zellkultureinsätze, glattwandig: Glattwandig, für Standardanwendungen wie z.B. Sekretionsstudien, Kokultivierungen, Migrationsstudien, Chemotaxistests etc. Zellkultureinsätze mit speziellen Einlasskanälen (Inlet Opening System): Mit speziellen Einlasskanälen, zur automatisierten in-Vitro-Herstellung von menschlichen Geweben. Das Inlet Opening System ermöglicht einen schnellen, gleichmäßigen Medienwechsel von der Submerskultur zur Airlift-Kultur. Durch die speziellen Einlasskanäle kann der Medienlevel ohne Schädigung des Hautmodells eingestellt werden.
BRANDplates® Insert System: Insert Strips und Platten sind ebenfalls als Komplettsystem erhältlich (6-well Platten gefüllt mit 6 Insert Strips).
*gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt
: Hergestellt gemäß den Vorgaben der ANSI/SLAS-Standards 1 und 4. Steril gemäß ISO 11 137 und AAMI-Richtlinien, SAL 10⁻⁶. Nicht zytotoxisch gemäß ISO 10 993-5, frei von Pyrogenen/Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), frei von DNA, DNase und RNase.
Technische Daten
- Verpackt:Einzeln verpackt, mit Deckel
- Porengröße:-
- Bezeichnung:24-well Standardplatte, pureGrade™ S Oberfläche
- Seq:01